Learn More
OPA3 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200104165 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30228614 100 μL 100 microlitros
30230357 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30228614
Marca: Novus Biologicals NBP338494100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
OPA3 Polyclonal antibody specifically detects OPA3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OPA3
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen FLJ22187, FLJ25932, MGA3Optic atrophy 3 (Iraqi-Jewish 'optic atrophy plus'), MGC75494, optic atrophy 3 (autosomal recessive, with chorea and spastic paraplegia), optic atrophy 3 protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 25-179 of human OPA3 (NP_079412.1).,, Sequence:, NRIKEAARRSEFFKTYICLPPAQLYHWVEMRTKMRIMGFRGTVIKPLNEEAAAELGAELLGEATIFIVGGGCLVLEYWRHQAQQRHKEEEQRAAWNALRDEVGHLALALEALQAQVQAAPPQGALEELRTELQEVRAQLCNPGRSASHAVPASKK
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80207
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG