missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OPA1 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18703370 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18703370 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18703370 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11055290JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

OPA1 Polyclonal antibody specifically detects OPA1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Chicken, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoblot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OPA1
Aplicaciones Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ12460, KIAA0567dynamin-like 120 kDa protein, mitochondrial, MGM1, mitochondrial dynamin-like GTPase, NPGlargeG, NTGmitochondrial dynamin-like 120 kDa protein, optic atrophy 1 (autosomal dominant), Optic atrophy protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal region within residues 500-600 of human OPA1. [Swiss-Prot: O60313]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Mitochondrial Fusion Proteins, Mitochondrial Mediated Pathway, Neurodegeneration, Neuroscience, Sensory Systems, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4976
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Chicken
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.