Learn More
Kolmi™ Máscaras de equilibrio de masas Op Air Pro Oxygen FFP2 NR D
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7227803 Tienda Medicom Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño unitSize
17794789 Pequeño paquete de 50
17774789 M paquete de 50
17784789 L paquete de 50
3 options
Código de producto. 17794789
Marca: Kolmi™ M52214SWHMB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las máscaras Op Air Pro Oxygen FFP2 son fáciles de aplicar con una alta transpirabilidad debido a la alta calidad de la materia prima. Fabricado con el enfoque de equilibrio de masas a partir de materiales reciclados.
  • Filtración de media máscara, clase de eficiencia FFP2 NR D desarrollada para proteger contra aerosoles y partículas sólidas y líquidas
  • Con certificación de tipo IIR, protege el medio ambiente contra las gotas emitidas por el usuario, así como de posibles salpicaduras de líquidos corporales
  • Cinta para la cabeza tejida soldada ultrasónicamente para una comodidad óptima
  • Se adapta perfectamente a la cara para limitar las fugas internas gracias a su forma y a los materiales blandos
  • Hipoalergénica y probada dermatológicamente
  • Envasadas en bolsas de polietileno individuales
  • Fabricadas en Francia
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 149: 2001 + A1: 2009, DM Clase I, EN 14683: 2019 + AC: 2019
Color Blanco
Tamaño Pequeño
Modelo Sobre
Strap Attachment Type Diadema