Learn More
ONO-8590580, MedChemExpress
Código de producto. 16467417
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467417 5 mg 5 miligramos
16453206 25 mg 25 miligramos
16430997 50 mg 50 miligramos
16424708 10 mg 10 miligramos
16405536 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16467417 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112788
MedChemExpress ONO-8590580 is a GABAA α5 negative allosteric modulator.
ONO-8590580 is a GABAA α5 negative allosteric modulator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ONO-8590580
CAS 1802661-73-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21FN6
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (166.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C=C(C2=CN=C(NC3=C(F)C(C)=C4N=CN(CC5CC5)C4=C3)C=C2)N=C1
Peso molecular (g/mol) 376.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.43
Porcentaje de pureza 99.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation