Learn More
Memmert™ Baños de aceite ONE™
Código de producto. 10715973 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10715973 45 L cada uno
10705973 10 L cada uno
10642664 14 L cada uno
10120833 7 L cada uno
10652664 29 L cada uno
10233263 22 L cada uno
6 options
Código de producto. 10715973
Marca: Memmert™ ONE45
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proteja el laboratorio y las muestras, incluso a altas temperaturas. Los baños de aceite Memmert™ ONE™ ofrecen múltiple protección de temperatura con acero inoxidable resistente a la corrosión y componentes electrónicos precisos.
Hay disponible una gama de gradillas para tubos de ensayo, cestillos y otros accesorios, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • Controlador de microprocesador PID sujeto parcialmente
  • Indicador digital
  • 2 sensores PT100
  • Calibración en el controlador
  • Alarma acústica y visual
  • Protección contra el exceso de temperatura
Especificaciones
Tipo de controlador Controlador de microprocesador PID sujeto parcialmente
Capacidad (métrico) 45 L
Certificaciones/conformidad CE, VDE, GS
Pantalla Digital LED
Para utilizar con (aplicación) Para la minería, alimentos y bebidas, control de temperatura
Material Acero inoxidable
Modelo ONE 45
Temperatura máxima (métrico) 200°C
Resolución de temperatura ±0.1°C
Longitud (métrico) 818 mm
Longitud (métrico) interior 590 mm
Anchura (métrico) 516 mm
Anchura (métrico) interior 350 mm
Altura (métrico) 296 mm
Altura (métrico) interior 220 mm
Fondo interior (métrico) 590 mm
Peso con embalaje (métrico) 31 kg
Peso (métrico) 24 kg
Tensión 230 V
Vataje 2,8 W
Frecuencia 50/60 Hz