Descripción
Hay disponible una gama de gradillas para tubos de ensayo, cestillos y otros accesorios, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Controlador de microprocesador PID sujeto parcialmente
- Indicador digital
- 2 sensores PT100
- Calibración en el controlador
- Alarma acústica y visual
- Protección contra el exceso de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de controlador | Controlador de microprocesador PID sujeto parcialmente |
| Capacidad (métrico) | 7 L |
| Certificaciones/conformidad | CE, VDE, GS |
| Pantalla | Digital LED |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la minería, alimentos y bebidas, control de temperatura |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | UNO 7 |
| Temperatura máxima (métrico) | 200°C |
| Resolución de temperatura | ±0.1°C |
| Longitud (métrico) | 468 mm |
| Mostrar más |