Learn More
Oncostatin M/OSM Antibody (OTI2B6), DyLight 650, Novus Biologicals™
Código de producto. 18102026 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18102026 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18102026 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273146C
Mouse Monoclonal Antibody
Oncostatin M/OSM Monoclonal specifically detects Oncostatin M/OSM in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno Oncostatin M/OSM
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B6
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen MGC20461, oncostatin M, oncostatin-M
Símbolos de los genes OSM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein expressed in E.coli corresponding to amino acids 25-252 of human Oncostatin M/OSM.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5008.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1