missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Oncostatin M/OSM Monoclonal specifically detects Oncostatin M/OSM in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Oncostatin M/OSM |
| Aplicaciones | ELISA, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 15 |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | MGC20461, oncostatin M, oncostatin-M |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Oncostatin M/OSM (P13725; Met1-Arg221). |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?