Learn More
Oncostatin M/OSM Antibody (015), DyLight 755, Novus Biologicals™
Código de producto. 18229418 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18229418 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18229418
Marca: Novus Biologicals NBP289506IR
Rabbit Monoclonal Antibody
Oncostatin M/OSM Monoclonal specifically detects Oncostatin M/OSM in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Oncostatin M/OSM
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 15
Conjugado DyLight 755
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen MGC20461, oncostatin M, oncostatin-M
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Oncostatin M/OSM (P13725; Met1-Arg221).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5008
Especificidad de la prueba No cross-reactivity in ELISA with: Mouse OSM Human CNTF Human IL2 Human IL6 Human LIF Human GCSF
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG