missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Omecamtiv mecarbil, MedChemExpress

Código de producto. 16475998
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16475998 10 mg 10 miligramos
16476416 100 mg 100 miligramos
16458617 5 mg 5 miligramos
16402147 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16475998

Marca: Medchem Express HY14233

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Omecamtiv mecarbil (CK-1827452) is a selective cardiac myosin activator.

Omecamtiv mecarbil (CK-1827452) is a selective cardiac myosin activator.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Omecamtiv mecarbil
CAS 873697-71-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24FN5O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo CK-1827452
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (49.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N1CCN(CC1)CC2=C(C(NC(NC3=CC=C(N=C3)C)=O)=CC=C2)F)OC
Peso molecular (g/mol) 401.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.43
Porcentaje de pureza 96.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.