missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Omecamtiv mecarbil, MedChemExpress
Descripción
Omecamtiv mecarbil (CK-1827452) is a selective cardiac myosin activator.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Omecamtiv mecarbil |
| CAS | 873697-71-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H24FN5O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | CK-1827452 |
| Información de solubilidad | DMSO : 20 mg/mL (49.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(N1CCN(CC1)CC2=C(C(NC(NC3=CC=C(N=C3)C)=O)=CC=C2)F)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 401.43 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?