missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OLT-2 Antibody (2564C) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30165029 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30165029 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30165029

Marca: Novus Biologicals FAB10059JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

OLT-2 Monoclonal antibody specifically detects OLT-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OLT-2
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2564C
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen OSCAR-Like Transcript-2 Protein, T Cell-Interacting, Activating Receptor On Myeloid Cells, T Cell-Interacting, Activating Receptor On Myeloid Cells 1, TARM1, T-Cell-Interacting, Activating Receptor On Myeloid Cells Protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human OLT-2/TARM-1, Met1-Val235, Accession # B6A8C7
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 441864
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.