missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Olig2 Antibody (OLIG2/7366R), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591198 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18591198 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18591198 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320891V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Olig2 Monoclonal antibody specifically detects Olig2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Olig2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OLIG2/7366R
Conjugado DyLight 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen BHLHB1, BHLHE19, Class B basic helix-loop-helix protein 1, Class E basic helix-loop-helix protein 19, human protein kinase C-binding protein RACK17, OLIGO2, oligodendrocyte lineage transcription factor 2, oligodendrocyte transcription factor 2, oligodendrocyte-specific bHLH transcription factor 2, protein kinase C binding protein 2, Protein kinase C-binding protein 2, Protein kinase C-binding protein RACK17, RACK17helix-loop-helix protein, class B, 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa200-300) of human Olig2 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Chromatin Research, Glia Markers, Neuroscience, Oligodendrocyte Cell Markers, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10215
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.