Learn More
Olaparib, MedChemExpress
Código de producto. 16474656
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
2 g
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474656 100 mg 100 miligramos
16410819 1 g 1 g
16450936 200 mg 200 miligramos
16431536 500 mg 500 miligramos
16449956 50 mg 50 miligramos
16423468 10 mg 10 miligramos
16450056 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16474656 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10162
MedChemExpress Olaparib (AZD2281; KU0059436) is a potent and orally active PARP inhibitor with IC50s of 5 and 1 nM for PARP1 and PARP2, respectively. Olaparib is an autophagy and mitophagy activator.
Olaparib (AZD2281
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olaparib
CAS 763113-22-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H23FN4O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo AZD2281 KU0059436
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (230.17 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 50 mg/mL (115.09 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.12 mg/mL (7.18 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=CC(CC(C2=C3C=CC=C2)=NNC3=O)=CC=C1F)N4CCN(C(C5CC5)=O)CC4
Peso molecular (g/mol) 434.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.46
Porcentaje de pureza 96.56%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.