Learn More
3M™ Barra absorbente flotante de aceite
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
Longitud (métrico):
3 m
5 m
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
Descripción
- Se utiliza para cubrir derrames grandes o como precaución en áreas donde pueden producirse derrames grandes.
- Perfecta para absorber aceite de áreas donde también puede haber agua.
- Una barreras absorbentes flotantes mediante conectores integrados para desplegarlas en áreas grandes.
- Es resistente a los rayos UV para prevenir su deterioro y desintegración.
- Diseñada para su uso a largo plazo en acequias, arroyos, ríos, lagos, dársenas y muelles
- Rentable, ya que se recupera el aceite, no el agua
- Se puede utilizar en el exterior o dentro de instalaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Barrera absorbente flotante |
| Color | Marrón |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Seguridad en el lugar de trabajo, prevención de derrames |
| Longitud (métrico) | 3 m |
| Modelo | T-280 |