Learn More
OHAUS™ Básculas compactas serie CS
Básculas electrónicas portátiles y ligeras, ideales para el trabajo fuera del laboratorio
Marca: OHAUS™ 83997618
Includes: Three AA batteries, Stainless-steel weighing pan, AC adapter
Descripción
Fácil de manejar con dos botones, con una bandeja de pesaje de acero inoxidable estándar. Tres modelos de perfiles con capacidades de pesaje de 200 a 5.000 g Indicador de batería baja, indicadores de sobrecarga/carga insuficiente, teclado táctil y desconexión automática. La calibración rápida y sencilla permite al usuario hacer ajustes para cambiar la ubicación y la temperatura. Su construcción resistente ofrece protección contra sobrecargas hasta un 150% de la capacidad• Funciona con tres pilas AA o adaptador de CA (ambos incluidos). Pesos en g, lb:oz, Newton. Peso neto:: 0,47 kg Dimensiones (L × An × Al): 7,625 × 5,312 × 1,5 pulg. (19,3 × 13,5 × 3,9 cm). Fabricado en una planta que cuenta con la certificación ISO 9001
• Balanza portátil Compact
Service Plan
Service agreement available.
Certifications
ISO 9001 compliant
Servicio Técnico
One-year (U.S. and Canada)
Especificaciones
2000 g | |
Gráficos postales, adaptador de CA, tres pilas AA, plato de pesaje de acero inoxidable | |
3 s |
1.0 g | |
CS2000P | |
Báscula compacta CS |