Learn More
OGR1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18623561 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18623561 0.1 mL 0.10 ml
18667711 0.02 mL 0.02 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18623561 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2930670.1ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
OGR1 Polyclonal antibody specifically detects OGR1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno OGR1
Aplicaciones Western Blot, Gene Knock-Out
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, Knockout Validated
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen G protein-coupled receptor 68, GPR12A, G-protein coupled receptor 68, OGR-1, ovarian cancer G protein-coupled receptor, 1, ovarian cancer G-protein coupled receptor 1, Sphingosylphosphorylcholine receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 276-365 of human GPR68 (NP_003476.3). SFNCVADPVLYCFVSETTHRDLARLRGACLAFLTCSRTGRAREAYPLGAPEASGKSGAQGEEPELLTKLHPAFQTPNSPGSGGFPTGRLA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8111
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG