missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OGG1 Antibody (CPTC-OGG1-1), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594122 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18594122 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18594122

Marca: Novus Biologicals NBP308481JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

OGG1 Monoclonal antibody specifically detects OGG1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OGG1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CPTC-OGG1-1
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 8-hydroxyguanine DNA glycosylase, 8-oxoguanine DNA glycosylase, AP lyase, DNA-apurinic or apyrimidinic site lyase, HOGG1, MMH, MUTMOGH1HMMH, N-glycosylase/DNA lyase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human OGG1 protein (Uniprot: O15527)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Base Excision Repair, Cancer, Chromatin Research, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4968
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2c κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.