missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OGFOD1 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18567142 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18567142 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18567142

Marca: Novus Biologicals NBP176532H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

OGFOD1 Polyclonal antibody specifically detects OGFOD1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OGFOD1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen 2-oxoglutarate and iron-dependent oxygenase domain containing 1,2-oxoglutarate and iron-dependent oxygenase domain-containing protein 1, EC 1.14.11, FLJ10826, KIAA1612TPA1, termination and polyadenylation 1, homolog, Termination and polyadenylation 1 homolog, TPA1EC 1.14.11.-
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 18 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human OGFOD1. The immunogen is located within the first 50 amino acids of OGFOD1. Amino Acid Squence: ETLKKQVAEAWSRRTPFS
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55239
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.