missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ODR4/TTG1 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18010909 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18010909 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18010909 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298046AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ODR4/TTG1 Polyclonal specifically detects ODR4/TTG1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ODR4/TTG1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen chromosome 1 open reading frame 27, FLJ20505, hODR-4, LAG1-interacting protein, odorant response abnormal 4, odr-4, ODR4, protein odr-4 homolog, Transactivated by transforming growth factor beta protein 1, TTG1, TTG1A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ODR4/TTG1 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54953
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.