Learn More
ODF2 Antibody (SR2297), Novus Biologicals™
Código de producto. 18601295 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18601295 100 μg 100 microlitros
18628634 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18601295
Marca: Novus Biologicals NBP322037100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
ODF2 Monoclonal antibody specifically detects ODF2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ODF2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SR2297
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:1000, Flow Cytometry 1:100
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen Cenexin, FLJ44866, MGC111096, MGC9034, ODF2/1, ODF2/2, ODF8484-kD, outer dense fiber of sperm tails 2, outer dense fiber protein 2, sperm tail structural protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human ODF2 (Uniprot #: Q5BJF6)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4957
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG