Learn More
Cytiva Medios de cromatografía Octil Sepharose™ 4 Fast Flow
Código de producto. 10049649 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
200 ml
Tamaño de la unidad:
25 ml
cada uno
10049649 25 mL 25 ml
10039649 200 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10049649
Marca: Cytiva 17094610
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Medio de cromatografía de interacción hidrofóbica alifática (HIC) para la captura y purificación intermedio de proteínas más grandes
  • Los ligandos para HIC se acoplan a unidades de monosacáridos a través de sus correspondientes glicidiléteres y dan como resultado matrices sin cargas y enlaces etéreos estables entre los ligandos y la agarosa
  • El derivado de octilo le otorga una selectividad diferente y complementaria a los productos de la serie Sepharose Fast Flow para HIC
  • Resina a base de agarosa entrecruzada al 4 %
  • Compatible con aplicaciones industriales y bien considerado en procesos aprobados
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de paquetes a granel y formatos preempaquetados para facilitar el proceso de ampliación y desarrollo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 mL
Estabilidad Estable en los tampones acuosos más usados: 1 M de NaOH, isopropanol al 30 %, etanol al 70 %, 6 M de clorhidrato de guanidina, acetonitrilo al 30 %, 1 mM de HCl
Para utilizar con (aplicación) For Capture/Intermediate Purification of Large Proteins
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Tipo de producto Octyl Sepharose 4 Fast Flow Media
Tamaño de partículas 45 to 165 μm
Material Resin on cross-linked 4% agarose
Presión máxima 100 kPa
Matriz Agarosa entrecruzada al 4 %
Intervalo de pH De 2 a 14
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Octil
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Octyl Sepharose 4 Fast Flow, 25 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol