Learn More
Octopamine Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30279226 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30279226 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30279226 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP343405
Rabbit Polyclonal Antibody
Octopamine Polyclonal antibody specifically detects Octopamine in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Octopamine
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 33ng/mL, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen 5-20 μg/mL
Formulación PBS, pH 7.4, 50% glycerol
Alias de gen 1 (4 hydroxyphenyl) 2 aminoethanol, alpha(aminomethyl) 4 hydroxy benzenemethanol, Octopamine
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno OVA - Octopamine
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG