Learn More
Octadecilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10319033 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 GR
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10319033 50 g Frasco de vidrio 50 g
10091981 1 g Frasco de vidrio 1 g
10525291 10 g Frasco de vidrio 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10319033 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 124700500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4445-07-2 | C24H42 | 330.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4445-07-2
Fórmula molecular C24H42
Peso molecular (g/mol) 330.59
Número MDL MFCD00048500
Clave InChI WSVDSBZMYJJMSB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC octadecilbenceno
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octadecylbenzene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 32°C to 36°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 249°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5(CH2)17CH3
Cantidad 50 g
Sinónimo 1-naphthalen-2-yl prop-2-en-1-one, 1-2-naphthyl prop-2-en-1-one, jak3 inhibitor v, 2-naphthylvinyl ketone, 2'-acrylonaphthone, 2-acryloylnaphthalene, thr1 inhibitor, 1, 2-naphthyl vinyl ketone, biomolki_000064, biomolki2_000005
PubChem CID 3799
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.59
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión