Descripción
OCT4 Monoclonal antibody specifically detects OCT4 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | OCT4 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | A3-C11-R |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 |
| Formulación | PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol |
| Alias de gen | class 5, transcription factor 1, MGC22487, Oct-3, OCT3Oct4, Oct-4, Octamer-binding protein 3, otc-4, OTF3POU domain class 5, transcription factor 1, OTF4, POU class 5 homeobox 1, POU-type homeodomain-containing DNA-binding protein |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |