Learn More
OCT2 Antibody (Oct2/2136), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200060491 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18654538 100 μg 100 microgramos
18613698 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 18654538
Marca: Novus Biologicals NBP275732100ug
Mouse Monoclonal Antibody
OCT2 Monoclonal antibody specifically detects OCT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno OCT2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon Oct2/2136
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen P09086
Alias de gen homeobox protein, Lymphoid-restricted immunoglobulin octamer-binding protein NF-A2, OCT2Oct-2, Octamer-binding protein 2, Octamer-binding transcription factor 2, OTF-2, OTF2POU domain class 2, transcription factor 2, POU class 2 homeobox 2, POU domain, class 2, transcription factor 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human OCT2 protein (around aa 112-297) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P09086)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5452
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ