missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oct-4A Antibody (653108), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593756 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18593756 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18593756 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB17591I

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Oct-4A Monoclonal antibody specifically detects Oct-4A in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Oct-4A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 653108
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen OCT3;Oct-3;OCT4;Oct-4;OCT4;Oct3/4;OTF3;OTF-3;OTF4;POU domain protein;POU domain, class 5, transcription factor 1;POU5F1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Oct-4A, Met1-Glu135, Accession # NP_002692
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5460
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.