missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Occludin Antibody (CL1567), Novus Biologicals™

Código de producto. 18630847 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18630847 25 μL 25 microlitros
18662239 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18630847 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP25297225ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Occludin Monoclonal antibody specifically detects Occludin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Occludin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL1567
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen BLCPMG, occludin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DKEHIYDEQPPNVEEWVKNVSAGTQDVPSPPSDYVERVDSPMAYSSNGKVNDKRFYPESSYKSTPVPEVVQELPLTSPVDDFRQPRYSSGGNFETPSKRAPAKGRAGRSKRTEQDHYETDYTTGGESCDELEED
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100506658
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.