Descripción
Occludin Monoclonal antibody specifically detects Occludin in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence,Immunohistochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Occludin |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL1555 |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 2-10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Formulación | Lyophilized in 5% Trehalose. |
| Alias de gen | BLCPMG, occludin |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |