Learn More
Ocaperidone, MedChemExpress
Descripción
Ocaperidone is an effective antipsychotic agent, acting as a potent 5-HT2 and dopamine D2 antagonist, and a 5-HT1A agonist, with Kis of 0.14 nM, 0.46 nM, 0.75 nM, 1.6 nM and 5.4 nM for 5-HT2, a1-adrenergic receptor, dopamine D2, histamine H1 and a2-adrenergic receptor, respectively, and a pEC50 and pKi of 7.60 and 8.08 for h5-HT1A.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ocaperidone |
| CAS | 129029-23-8 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H25FN4O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | R79598 |
| Información de solubilidad | DMSO : 16.67 mg/mL (39.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C(CCN2CCC(C3=NOC4=C3C=CC(F)=C4)CC2)=C(C)N=C5N1C=CC=C5C |
| Peso molecular (g/mol) | 420.48 |
| Mostrar más |