Learn More
Abnova™ OBFC1 Recombinant Protein
Código de producto. p-3720601
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16124703
Marca: Abnova™ H00079991P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH17400
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 79991
Peso molecular 66.6
Nombre OBFC1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MQPGSSRCEEETPSLLWGLDPVFLAFAKLYIRDILDMKESRQVPGVFLYNGHPIKQVDVLGTVIGVRERDAFYSYGVDDSTGVINCICWKKLNTESVSAAPSAARELSLTSQLKKLQETIEQKTKIEIGDTIRVRGSIRTYREEREIHATAYYKVDDPVWNIQIARMLELPTIYRKVYDQPFHSSALEKEEALSNPGALDLPSLTSLLSEKAKEFLMENRVQSFYQQELEMVESLLSLANQPVIHSACSDQVNFKKDTTSKAIHSIFKNAIQLLQEKGLVFQKDDGFDNLYYVTREDKDLHRKIHRIIQQDCQKPNHMEKGCHFLHILACARLSIRPGLSEAVLQQVLELLEDQSDIVSTMEHYYTAF
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen AAF-44/FLJ22559/RP11-541N10.2/RPA-32/bA541N10.2
Nombre común OBFC1
Símbolo de gen OBFC1
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution