missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OATP1B3/SLCO1B3/OATP8 Antibody (CL3770), Novus Biologicals™

Código de producto. 18257991 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18257991 100 μL 100 microlitros
18676376 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18257991

Marca: Novus Biologicals NBP261636

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

OATP1B3/SLCO1B3/OATP8 Monoclonal specifically detects OATP1B3/SLCO1B3/OATP8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OATP1B3/SLCO1B3/OATP8
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon CL3770
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:200 - 1:500
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Liver-specific organic anion transporter 2, liver-specific organic anion transporter 3TM13, LST2, LST-2, LST3, OATP1B3LST-3TM13, OATP8, OATP-8, Organic anion transporter 8, organic anion transporter LST-3c, Organic anion-transporting polypeptide 8, SLC21A8, solute carrier family 21 (organic anion transporter), member 8, Solute carrier family 21 member 8, solute carrier organic anion transporter family member 1B3, solute carrier organic anion transporter family, member 1B3
Símbolos de los genes SLCO1B3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: QGKDTKASDNERKVMDEANLEFLNNGEHFVPSAGTDSKTCNLDMQDNAAA
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 28234
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.