missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OATP1B3/SLCO1B3/OATP8 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584860 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18584860 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18584860

Marca: Novus Biologicals NBP298474AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

OATP1B3/SLCO1B3/OATP8 Polyclonal antibody specifically detects OATP1B3/SLCO1B3/OATP8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OATP1B3/SLCO1B3/OATP8
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Liver-specific organic anion transporter 2, liver-specific organic anion transporter 3TM13, LST2, LST-2, LST3, OATP1B3LST-3TM13, OATP8, OATP-8, Organic anion transporter 8, organic anion transporter LST-3c, Organic anion-transporting polypeptide 8, SLC21A8, solute carrier family 21 (organic anion transporter), member 8, Solute carrier family 21 member 8, solute carrier organic anion transporter family member 1B3, solute carrier organic anion transporter family, member 1B3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human OATP1B3/SLCO1B3/OATP8 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 28234
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.