missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OATP1B1/OATP2 Antibody (ESL), Novus Biologicals™

Código de producto. 18775383 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18775383 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18775383 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10074481

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications

OATP1B1/OATP2 Monoclonal specifically detects OATP1B1/OATP2 in Human, Canine (Negative), Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno OATP1B1/OATP2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon ESL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500, Immunofluorescence 1:100
Formulación Tissue culture supernatant with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen Liver-specific organic anion transporter 1, LST1SLC21A6, LST-1Solute carrier family 21 member 6, OATP1B1Sodium-independent organic anion-transporting polypeptide 2, OATP2MGC133282, OATP-COATP-2, OATPCsolute carrier organic anion transporter family member 1B1, solute carrier family 21 (organic anion transporter), member 6, solute carrier organic anion transporter family, member 1B1
Símbolos de los genes SLCO1B1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues E(671) S L N K N K H F V P S A G A D S E T H C(691) of human OATP2.
Método de purificación Unpurified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10599
Especificidad de la prueba OATP2 (ESL)
Especies diana Human, Canine (Negative), Mouse (Negative), Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Supernatant
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.