Learn More
Oakton™ Sensor de repuesto para pHTestr™ resistente al agua
Sensor de repuesto para WP pHTestr 3, 3+, 10, 20 y 30.
Marca: Oakton™ 35624-38
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
Para su uso con WP pHTestr 3, 3+, 10, 20 y 30.Especificaciones
Sensor de repuesto |