Learn More
Diclorhidrato de o-tolidina, ACS, Thermo Scientific Chemicals
51.30€ - 533.00€
CAS | 612-82-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H18Cl2N2 |
Peso molecular (g/mol) | 285.212 |
Número MDL | MFCD00012960 |
Clave InChI | LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl |
PubChem CID | 108938 |
Nombre IUPAC | 4-(4-amino-3-metilfenilo)-2-metilanilina;diclorhidrato |
SMILES | CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11318068
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036626.14 |
25 g |
51.30€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11328068
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036626.22 |
100 g |
136.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11485180
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036626.36 |
500 g |
533.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
o-Tolidine is employed as a colorimetric reagent for gold and free chlorine in water. Used in the synthesis of 9,9-bis(3-methyl-4-aminophenyl)fluorine. It is utilized for the detection of reducing sugars by thin layer chromatography. It is used in hair dyes, as a pharmaceutical intermediate and laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
612-82-8 | |
285.212 | |
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N | |
108938 | |
CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl |
C14H18Cl2N2 | |
MFCD00012960 | |
3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl | |
4-(4-amino-3-metilfenilo)-2-metilanilina;diclorhidrato |
Especificaciones
o-Tolidine dihydrochloride | |
>300°C | |
Odorless | |
MFCD00012960 | |
Air and light sensitive | |
Soluble in water,alcohol,ether and dilute acids | |
CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl | |
285.212 | |
285.22 | |
Sólido |
612-82-8 | |
De blanco a crema | |
C14H18Cl2N2 | |
UN3077 | |
3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl | |
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N | |
4-(4-amino-3-metilfenilo)-2-metilanilina;diclorhidrato | |
108938 | |
ACS |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H350-H302
Puede provocar cáncer.
Nocivo en caso de ingestión.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H350.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:9; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIOAMBIENTE, SÓLIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 210-322-5
missing translation for 'rtecsNumber' : DD1226000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo argón.
RUO – Research Use Only