Descripción
Las columnas vacías XK están diseñadas para cromatografía líquida a baja y media presión. Son fáciles de usar, robustas y proporcionan un relleno reproducible. Las columnas XK incluyen accesorios para la conexión directa a instrumentos del sistema ÄKTA ™ u otros sistemas de HPLC. Las columnas XK cuentan con extremos de plástico rojo que alojan una junta tórica, un anillo de sellado, un anillo de arandela y un anillo de bloqueo.
- Las juntas tóricas de repuesto se suministran en paquetes de cinco (5) y están hechas de revestimiento de PTFE (Viton™)
- Se incluyen dos juntas tóricas en los kits de accesorios para las columnas XK
- Opciones disponibles para columnas XK con diámetros internos de 16 mm, 26 mm o 50 mm,
- También se pueden utilizar al volver a embalar columnas preempaquetadas HiLoad™ Superdex™
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | Diámetro interno de 50 mm |
| Para utilizar con | Columnas XK50 |
| Longitud (métrico) | 10,3 mm |
| Cantidad | Paquete de 5 |
| Tipo de columna | Columnas de cromatografía XK vacías |
| Material | Propileno recubierto de PTFE |
| Tipo | Adaptador de junta tórica |