Learn More
Cytiva Adaptador de junta tórica para columnas XK
Código de producto. 10899430 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Columnas XK16
Columnas XK26
Columnas XK50
Diámetro (métrico):
16 mm
Diámetro interno de 26 mm
Diámetro interno de 50 mm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Código de producto. Para utilizar con Diámetro (métrico) unitSize
10899430 Columnas XK16 16 mm paquete de 5
11711445 Columnas XK26 Diámetro interno de 26 mm 5 PCS
11721445 Columnas XK50 Diámetro interno de 50 mm paquete de 5
3 options
Código de producto. 10899430
Marca: Cytiva 19016301
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para usar en columnas de cromatografía XK vacías o al volver a embalar HiLoad™ u otras columnas preempaquetadas. El adaptador de junta tórica Cytiva para columnas XK está disponible para su uso en el conjunto del extremo para columnas de 16 mm, 26 mm o 50 mm de diámetro interior.
Las columnas vacías XK están diseñadas para cromatografía líquida a baja y media presión. Son fáciles de usar, robustas y proporcionan un relleno reproducible. Las columnas XK incluyen accesorios para la conexión directa a instrumentos del sistema ÄKTA™ u otros sistemas de HPLC. Las columnas XK cuentan con extremos de plástico rojo que alojan una junta tórica, un anillo de sellado, un anillo de arandela y un anillo de bloqueo.
  • Las juntas tóricas de repuesto se suministran en paquetes de cinco (5) y están hechas de revestimiento de PTFE (Viton™)
  • Se incluyen dos juntas tóricas en los kits de accesorios para las columnas XK
  • Opciones disponibles para columnas XK con diámetros interiores de 16 mm, 26 mm o 50 mm
  • También se pueden utilizar al volver a embalar columnas preempaquetadas HiLoad™ Superdex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 16 mm
Para utilizar con Columnas XK16
Longitud (métrico) 10,3 mm
Cantidad Paquete de 5
Tipo de columna Columnas de cromatografía XK vacías
Material Propileno recubierto de PTFE
Tipo Adaptador de junta tórica