Learn More
Cytiva Junta tórica
Código de producto. 10201640 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
11,3 x 2,4mm
27,1 x 1,60mm
37,47 x 5,34mm
6,75 x 1,78mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Tamaño unitSize
10201640 37,47 x 5,34mm paquete de 5
11785185 11,3 x 2,4mm cada uno
11570854 27,1 x 1,60mm paquete de 5
11530854 6,75 x 1,78mm paquete de 10
4 options
Código de producto. 10201640
Marca: Cytiva 19068501
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Uso en soluciones acuosas y casi todos los disolventes orgánicos más utilizados en cromatografía líquida de macromoléculas. Las juntas tóricas Cytiva Life Sciences™ se han fabricado con caucho de nitrilo.
  • Se puede utilizar en soluciones acuosas
  • Casi todos los disolventes orgánicos
  • Las siguientes excepciones son: hidrocarburos clorados, acetona y otrascetonas, ésteres alifáticos y fenol. No se deben usar soluciones que contengan más del 10 % de NaOH, 10 % de HCl, otros ácidos minerales fuertes o 5 % de ácido acético
  • De caucho de nitrilo (NBR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para su uso con las series XK y K 9
Cantidad 1Each
Tipo de producto Junta tórica
Material Caucho de nitrilo
Tamaño 37,47 x 5,34mm