Learn More
O-GlcNAcase/OGA/MGEA5 Antibody (8D12), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200022674 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
30038959 50 μL 50 microlitros
30031951 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30038959
Marca: Novus Biologicals NBP32614250ul
Rabbit Monoclonal Antibody
O-GlcNAcase/OGA/MGEA5 Monoclonal antibody specifically detects O-GlcNAcase/OGA/MGEA5 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno O-GlcNAcase/OGA/MGEA5
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 8D12
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, ELISA
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen bifunctional protein NCOAT, FLJ11229, HEXC, hyaluronidase in meningioma, KIAA0679, MEA5FLJ23355, meningioma expressed antigen 5 (hyaluronidase), Meningioma-expressed antigen 5, NCOAT, Nuclear cytoplasmic O-GlcNAcase and acetyltransferase, OGA, O-GlcNAcase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human O-GlcNAcase/OGA/MGEA5 [UniProt O60502]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10724
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG