missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
O-GlcNAc Monoclonal specifically detects O-GlcNAc in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Drosophila, Fish, Hamster, Primate, Virus, Xenopus samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | O-GlcNAc |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | RL2 |
| Conjugado | PE-Cyanine7 |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | GlcNAc, O-linked N-acetylglucosamine |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Pore complex-lamina fraction purified from rat liver nuclear envelopes. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?