Spécification
| Nombre del producto químico o material | o-Fluorotoluene |
| Nombre de nota | 99+% |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | -62.0°C |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.0000g/mL |
| Punto de ebullición | 113.0°C to 114.0°C |
| Temperatura de inflamación | 8°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- o-Fluorotoluene
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.