Learn More
O-(Benzotriazol-1-il)-N,N,N',N'-tetrametiluronio hexafluorofosfato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15294694
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94790-37-1
Clave InChI UQYZFNUUOSSNKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hbtu, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu-reagent, o-benzotriazol-1-yl-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyl-uronium-hexafluoro-phosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-1h-benzotriazol-1-yl uronium hexafluorophosphate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
PubChem CID 2733084
Nombre IUPAC [benzotriazol-1-iloxi(dimetilamino)metilideno]-dimetilazanio; hexafluorofosfato
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Punto de fusión 200°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H16N5O·PF6
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,4654
Información de solubilidad (10% in DMF) Clear colorless
Peso molecular (g/mol) 379.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.25
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N`,N`-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2