Learn More
NVS-ZP7-4, MedChemExpress
Beschreibung
NVS-ZP7-4 is a Zinc transporter SLC39A7 (ZIP7) inhibitor that is also the first reported chemical tool to probe the impact of modulating ER zinc levels and investigate ZIP7 as a novel druggable node in the Notch pathway.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | NVS-ZP7-4 |
| CAS | 2349367-89-9 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H28FN5OS |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 125 mg/mL (249.19 mM) |
| SMILES | O=C(NC12CCN(C[C@@H](NC3=NC4=CC=C(F)C=C4S3)CC5=CC=CC=C5)CC2)NC6=C1C=CC=C6 |
| Peso molecular (g/mol) | 501.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 501.62 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?