missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NVS-PAK1-1, MedChemExpress

Código de producto. 16473058
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473058 10 mg 10 miligramos
16494356 100 mg 100 miligramos
16482596 25 mg 25 miligramos
16429626 50 mg 50 miligramos
16425797 5 mg 5 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473058

Marca: Medchem Express HY100519

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress NVS-PAK1-1 is a potent and selective allosteric PAK1 inhibitor with an IC50 of 5 nM.

NVS-PAK1-1 is a potent and selective allosteric PAK1 inhibitor with an IC50 of 5 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material NVS-PAK1-1
CAS 1783816-74-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25ClF3N5O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (260.45 mM)
SMILES FC1=CC2=C(C=C1)N(CC(F)F)C3=C(C=C(Cl)C=C3)C(N[C@H]4CCN(C(NC(C)C)=O)C4)=N2
Peso molecular (g/mol) 479.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.93
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.