Learn More
NVP-BSK805 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16486526
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16486526 100 mg 100 miligramos
16482277 50 mg 50 miligramos
16428747 5 mg 5 miligramos
16406148 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16486526
Marca: Medchem Express HY14722A
MedChemExpress NVP-BSK805 dihydrochloride is an ATP-competitive JAK2 inhibitor, with IC50s of 0.48 nM, 31.63 nM, 18.68 nM, and 10.76 nM for JAK2 JH1 (JAK homology 1), JAK1 JH1, JAK3 JH1, and TYK2 JH1, respectively.
NVP-BSK805 dihydrochloride is an ATP-competitive JAK2 inhibitor, with IC50s of 0.48 nM, 31.63 nM, 18.68 nM, and 10.76 nM for JAK2 JH1 (JAK homology 1), JAK1 JH1, JAK3 JH1, and TYK2 JH1, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NVP-BSK805 dihydrochloride
CAS 1942919-79-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H30Cl2F2N6O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (88.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES FC1=C(CN2CCOCC2)C(F)=CC(C3=C4N=C(C5=CN(C6CCNCC6)N=C5)C=NC4=CC=C3)=C1.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 563.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 563.47
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease