Learn More
NUT Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18417390 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18417390 25 μL 25 microlitros
18758383 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18417390
Marca: Novus Biologicals NBP18417625ul
Rabbit Polyclonal Antibody
NUT Polyclonal specifically detects NUT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NUT
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen C15orf55, chromosome 15 open reading frame 55, DKFZp434O192, FAM22H, MGC138683, MGC138684, Nuclear protein in testis, NUT, protein NUT
Símbolos de los genes NUTM1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:TCPLNVHSYDPQGEGRVDPDLSKPKNLAPLQESQESYTTGTPKATSSHQGLGSTLPRRGTRNAIVPRETSVSKTHRSA
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 256646
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only