missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Nurim Polyclonal antibody specifically detects Nurim in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Nurim |
| Clasificación | Polyclonal |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | NRM29Nuclear envelope membrane protein, Nuclear rim protein, nurim, nurim (nuclear envelope membrane protein) |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| ID de gen (Entrez) | 11270 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?