Learn More
NUP62 Antibody (RL31), Biotin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18587731 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18587731 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18587731 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1202736B
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
NUP62 Monoclonal antibody specifically detects NUP62 in Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NUP62
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon RL31
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp547L134,62 kDa nucleoporin, FLJ20822, FLJ43869, IBSNp62, MGC841, nuclear pore glycoprotein p62, nucleoporin 62kD, nucleoporin 62kDa, SNDINucleoporin Nup62
Especie del huésped Armenian Hamster
Inmunógeno O-linked glycoprotein-enriched fraction from rat liver nuclear envelopes raised in Armenian hamsters.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23636
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG