Learn More
Thermo Scientific™ Placas Nunclon™ Sphera™
Descripción
Gracias a su superficie de fijación celular extremadamente baja, las placas Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ favorecen de forma consistente el cultivo de esferoides y organoides en 3D, lo que le ayuda en la formación de esferoides de cáncer y la diferenciación de células madre para el modelado de enfermedades y el cribaje de medicamentos.
Importantes cualidades de la superficie de cultivo Nunclon Sphera:
Optimización de la formación de esferoides
- Permite a las células crecer en suspensión sin prácticamente fijación celular
- Admite muchos tipos de células diferentes y su capacidad para generar esferoides.
- Permite un crecimiento celular uniforme y repetible.
Crecimiento de cultivos de cáncer en 3D
- Minimiza la variabilidad y favorece la formación uniforme de esferoides de cáncer que simulan las estructuras en 3D del crecimiento del tumor, lo que ofrece un mejor sistema modelo para estudiar la progresión de las células tumorales y la eficacia de los reactivos anticáncer in vitro
Fomento de la formación de cuerpos embrioides (EB)
- Demuestra una calidad superior en la formación de cuerpos embrioides de células madre pluripotentes con una diferenciación espontánea mínima
- Las células resultantes se pueden diferenciar en las tres capas germinales.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Nunclon Sphera Placa de 6 pocillos, caja de 7 |
| Área de cultivo | 9,6 cm2 |
| Tipo | Placa multipocillo |
| Cantidad | Caja de 7 unidades |
| N.° por paquete | 1 |
| N.º por caja | 7 |
| Tratamiento de superficie | Nunclon Sphera |
| Esterilidad | Estériles |
| N.° de pocillos | 6 |
| Certificaciones/conformidad | Sin material de origen animal; apirógeno, <0,5 EU/ml de endotoxinas; clase VI de reactividad biológica de USP; SAL 10-6 |
Vida útil
- 4 años